Learn More
FIN56, MedChemExpress
Código de producto. 16464846
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16464846 100 mg 100 miligramos
16446517 5 mg 5 miligramos
16403798 10 mg 10 miligramos
16402866 25 mg 25 miligramos
16400177 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16464846 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY103087
MedChemExpress FIN56 is a specific inducer of ferroptosis. FIN56 induces ferroptosis by inducing degradation of GPX4. FIN56 also binds to and activates squalene synthase.
FIN56 is a specific inducer of ferroptosis. FIN56 induces ferroptosis by inducing degradation of GPX4. FIN56 also binds to and activates squalene synthase.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material FIN56
CAS 1083162-61-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H31N3O5S2
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (193.18 mM)
SMILES O=S(C1=CC(/C2=N\O)=C(C3=C2C=C(S(=O)(NC4CCCCC4)=O)C=C3)C=C1)(NC5CCCCC5)=O
Peso molecular (g/mol) 517.66
Formula Weight (peso de la fórmula) 517.66
Porcentaje de pureza 98.17%
Grado Research
Forma física Solid