Learn More
Tocris Bioscience™ FIN 56
Descripción
FIN 56 is a bifunctional inducer of ferroptosis in vitro. Activates squalene synthase (SQS) leading to coenzyme Q10 depletion. Also induces degradation of glutathione peroxidase 4 (GPX4), via acetyl-CoA carboxylase (ACC).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N2,N7-Dicyclohexyl-9-(hydroxyimino)-9H-fluorene-2,7-disulfonamide |
| CAS | 1083162-61-1 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | >98% |
| Cantidad | 5 mg |
| Objetivo | Ferroptosis Activators |
| Fórmula molecular | C25H31N3O5S2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | Observed MW: 517.66 |