Learn More
Fimepinostat, MedChemExpress
Código de producto. 16481887
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16481887 50 mg 50 miligramos
16470196 2 mg 2 miligramos
16455728 10 mg 10 miligramos
16408417 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16481887 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY1352250mg
MedChemExpress Fimepinostat (CUDC-907) potently inhibits class I PI3Ks as well as classes I and II HDAC enzymes with an IC50 of 19/54/39 nM and 1.7/5.0/1.8/2.8 nM for PI3Kα/PI3Kβ/PI3Kδ and HDAC1/HDAC2/HDAC3/HDAC10 , respectively.
Fimepinostat (CUDC-907) potently inhibits class I PI3Ks as well as classes I and II HDAC enzymes with an IC50 of 19/54/39 nM and 1.7/5.0/1.8/2.8 nM for PI3Kα/PI3Kβ/PI3Kδ and HDAC1/HDAC2/HDAC3/HDAC10 , respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fimepinostat
CAS 1339928-25-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H24N8O4S
Cantidad 50 mg
Sinónimo CUDC-907
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (98.32 mM; Need ultrasonic) ∣DMF : 5 mg/mL (9.83 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CN=C(N(CC2=CC3=NC(C4=CC=C(OC)N=C4)=NC(N5CCOCC5)=C3S2)C)N=C1)NO
Peso molecular (g/mol) 508.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 508.55
Porcentaje de pureza 98.07%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease