Learn More
Fimasartan, TRC
Código de producto. 30391362
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30391362 100 mg
30391027 250 mg
30403537 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30391362 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF342040100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 247257-48-3
Fórmula molecular C27 H31 N7 O S
Peso molecular (g/mol) 501.65
Sinónimo 5-Pyrimidineethanethioamide, 2-butyl-1,6-dihydro-N,N,4-trimethyl-6-oxo-1-[[2'-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-, 5-Pyrimidineethanethioamide, 2-butyl-1,6-dihydro-N,N,4-trimethyl-6-oxo-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]- (9CI), 2-Butyl-1,6-dihydro-N,N,4-trimethyl-6-oxo-1-[[2'-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-5-pyrimidineethanethioamide, 2-n-Butyl-5-dimethylaminothiocarbonylmethyl-6-methyl-3-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]pyrimidin-4(3H)-one, Fimasartan, Kanarb
Nombre IUPAC 2-[2-butil-4-metil-6-oxo-1-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-il)fenil]fenil]metil]pirimidina-5-il]N,N-dimetiletanol
SMILES CCCCC1=NC(=C(CC(=S)N(C)C)C(=O)N1Cc2ccc(cc2)c3ccccc3c4nnn[nH]4)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fimasartan
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H31N7OS/c1-5-6-11-24-28-18(2)23(16-25(36)33(3)4)27(35)34(24)17-19-12-14-20(15-13-19)21-9-7-8-10-22(21)26-29-31-32-30-26/h7-10,12-15H,5-6,11,16-17H2,1-4H3,(H,29,30,31,32)
Formula Weight (peso de la fórmula) 501.2311