Learn More
Fimasartan, MedChemExpress
Código de producto. 16468608
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16468608 10 mg 10 miligramos
16461058 5 mg 5 miligramos
16448456 100 mg 100 miligramos
16414487 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16468608 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0780
MedChemExpress Fimasartan(BR-A-657) is a non-peptide angiotensin II receptor antagonist used for the treatment of hypertension and heart failure.
Fimasartan(BR-A-657) is a non-peptide angiotensin II receptor antagonist used for the treatment of hypertension and heart failure.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fimasartan
Forma física Solid
CAS 247257-48-3
Color Amarillo claro
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H31N7OS
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo BR-A-657
Información de solubilidad DMSO : ≥ 49 mg/mL (97.68 mM)
SMILES O=C1N(C(CCCC)=NC(C)=C1CC(N(C)C)=S)CC2=CC=C(C3=C(C4=NN=NN4)C=CC=C3)C=C2
Peso molecular (g/mol) 501.65
Formula Weight (peso de la fórmula) 501.65
Porcentaje de pureza 98.04%