Learn More
Kartell™ Desecadores de vacío y filtración
BIOPHARMA
Código de producto. 10335921
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
2,15 l
4,35 l
9,2 l
Altura (métrico):
190 mm
230 mm
300 mm
Altura (métrico) interior:
135 mm
175 mm
225 mm
Diámetro exterior (imperial):
150 mm
200 mm
250 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Altura (métrico) Altura (métrico) interior Diámetro exterior (imperial) Tamaño de la unidad
10335921 9,2 l 300 mm 225 mm 250 mm 1 PCS
10365821 2,15 l 190 mm 135 mm 150 mm 1 PCS
10683272 4,35 l 230 mm 175 mm 200 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10335921 Proveedor Kartell™ N.º de proveedor 0055400
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Se pueden evacuar a 1 bar, con una pérdida inferior a 0,03 mbar en 24 horas. Los desecadores de vacío y filtración Kartell™ son a prueba de implosión.
  • La cubierta de policarbonato transparente se sella en una junta tórica de neopreno ajustada en la brida de la base de polipropileno
  • El vacío inicial se estableció esparciendo un poco de grasa en la junta tórica
  • Bandeja extraíble para sostener un agente desecante
  • Incluye un grifo de liberación de vacío/conjunto de válvula antirretorno
  • El tapón especialmente ranurado del conjunto permite que, cuando sea necesario, el aire vuelva a entrar muy lentamente para evitar alterar el contenido
Especificaciones
Material Polipropileno, policarbonato
Cantidad 1 unidad
Volumen (métrico) 9,2 l
Altura (métrico) 300 mm
Altura (métrico) interior 225 mm
Diámetro exterior (imperial) 250 mm