Learn More
Erlab™ Cajas de filtración para cabina de seguridad contra incendios Chemtrap H 402 Midcap
Código de producto. 17971452 Tienda Erlab Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Armario de seguridad contra incendios Chemtrap H 402 de capacidad media
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
17971452 Armario de seguridad contra incendios Chemtrap H 402 de capacidad media cada uno
1 options
Código de producto. 17971452 Proveedor Erlab™ N.º de proveedor AG012
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Esta caja de filtración para gabinete de seguridad contra incendios Chemtrap H402 Midcap emplea aire filtrado en recirculación, lo que ayuda a promover un aire ambiental continuo.
  • Caudal de aire: 60 m 3 /hr. (35 CFM)
  • Voltaje/Frecuencia: 110.230 V, 50/60 Hz.
  • Consumo de energía: 20 W
  • Piezas metálicas fabricadas en acero anticorrosión recubiertas de poliéster 100%.
  • El módulo de filtración está fabricado con polipropileno inyectado
  • Gas molecode opcional
  • Sensor de detección: Tipo A para ácidos, Tipo F para formaldehído, Tipo S para disolventes
  • Filtración de carbón para gases y vapores
  • AS: Para vapores orgánicos, BE+: Para vapores orgánicos y ácidos, F: Para vapores de formaldehído, K: Para vapores de amoníaco
  • Filtración de partículas para polvos HEPA H14: 99,995% de eficiencia de filtración según norma EN1822
  • Collar macho: 62 mm
  • Diámetro de abrazadera y manguito de conexión adaptable: 50 a 100 mm (2 a 4 in)
  • Tubo de conexión flexible: 1 m
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE, AFNOR NF X 15-211:2009, EN 1822: 1998, EN 61010
Fondo exterior (métrico) 520 mm
Para utilizar con (equipo) Armario de seguridad contra incendios Chemtrap H 402 de capacidad media
Altura exterior (métrico) 326 mm
Longitud (métrico) 542 mm
Revestimiento de superficie Poliéster
Tipo de producto Sistema de filtro de aire recirculante