Learn More
Erlab Cajas de filtración para cabinas de seguridad contra incendios Chemtrap
Código de producto. 30245761 Tienda Erlab Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
H402
V201
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Tamaño de la unidad
30245761 V201 cada uno
30245755 H402 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30245761 Proveedor Erlab N.º de proveedor AG026
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Esta caja de filtración para gabinete de seguridad contra incendios Chemtrap Smart emplea aire filtrado en recirculación, lo que ayuda a promover un aire ambiental continuo.
Esta caja de filtración para gabinete de seguridad contra incendios Chemtrap Smart emplea aire filtrado en recirculación, lo que ayuda a promover un aire ambiental continuo.
  • Normas de seguridad Rendimiento de filtración probado según la norma AFNOR NF X 15-211:2009: Francia - EN 1822: 1998 (HEPA H14) - EN 61010
  • Marcado CE
  • Dimensiones (mm): Abierto: 490/542 (según el tipo de conexión) x P 520 x H 464 Cerrado: L490/542 x P 520 x H 326
  • Caudal de aire (m3/h / CFM) 60 m3/h / 35 CFM
  • Voltaje / Frecuencia 110-230 V / 50-60 Hz
  • Consumo de energía: 20 W
  • Piezas metálicas Acero anticorrosión recubierto 100% poliéster
  • El módulo de filtración está fabricado con polipropileno inyectado
  • Filtración de carbón para gases y vapores: AS : Para vapores orgánicos - BE+ : Para vapores orgánicos y ácidos F : Para vapores de formaldehído - K : Para vapores de amoniaco - Filtración de partículas para polvos HEPA H14: 99,995 % de eficiencia de filtración según norma EN1822
  • Sensor de detección: Tipo A, para ácidos / Tipo F, para formaldehído / Tipo S, para disolventes
  • Sensor de temperatura/humedad relativa
  • Gas molecode opcional
  • Collar macho: 62 mm
  • Manguito de conexión y abrazadera adaptables: 50 a 100 mm / 2 a 4 in.
  • Tubo de conexión flexible: 1 m
  • Interfaz de comunicación: Comunicación sencilla mediante sistema de pulsación LED: Alarma del ventilador, alarma de rendimiento del filtro opcional
  • Interfaz eGuard para el control remoto en tiempo real de los parámetros de seguridad, compatible con PC
  • Conexión de red
Especificaciones
Modelo V201
Tipo de producto Filtro