Learn More
TPP™ Filtermax™ Sistema de filtración al vacío
Descripción
- Membrana de filtro PES de primera calidad, tamaño de poro de 0,22 μm
- Caudal alto
- Bajo nivel de fijación de proteínas
- Excelente resistencia química
- Superficie cuadrada segura: Difícil de volcar durante el filtrado; elimina el riesgo de que la unidad de filtro quede atrapada por el tubo de vacío
- La forma cuadrática almacena los medios de manera más eficiente con menos espacio desperdiciado
- Las tapas de los filtros y los matraces están graduados; se suministran estériles y listos para usar con una bomba o un tanque de presión.
- La forma cónica del cuello permite que manos grandes y pequeñas tengan un agarre firme y antideslizante gracias al sistema 'rapid'-Filtermax. – incluso cuando se usan guantes de goma
- Un tapón de rosca y un adaptador envasados por separado para la manguera de conexión de vacío con un diámetro interior de Ø 6 – Se suministran 10 mm con cada sistema.
- Flexibilidad total para el comprador: Posibilidad de elección entre juego de filtros, solo superior o solo matraz, todos provistos de rosca GL-45.
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Poliestireno |
| Material (membrana) | PES |
| Tamaño de poro | 0,22 μm |
| Esterilidad | Estéril |
| Área de filtración | 49 centímetros cuadrados |
| Para tamaños de cuello de frasco (métrico) | GL45 |
| Caudal | 25 °C, 22 ml/min/ cm2 , 0,7 bar |
| Incluye | Parte superior del filtro con membrana, tapón de rosca, adaptador para tubo flexible de vacío, matraz |
| Tipo | Fast Flow |
| Volumen (métrico) | 250 ml |