Learn More
ROBU VitraPOR™ Embudo de filtro con junta estándar
Descripción
- Con disco de filtro fundido
- Resistentes a la mayoría de los productos químicos y con temperatura estable de hasta 500 °C.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 5 mL |
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
| Diámetro del filtro (métrico) | 35 mm |
| Número de junta | NSK 10/19 |
| Tamaño de poro | 1 |
| Cantidad | Paquete de 2 |