Learn More
Filtro ayuda, Celita™ 545, tratado con carbonato de sodio, flux calcinado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15498335
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
5000 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15498335 1000 g 1000 g
15408345 5000 g 5000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15498335 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33152.0B
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 68855-54-9 | CNa2O3 | 105.988 g/mol
Celite filter aids maximize biodiesel yields as a result of improved filtration, dewatering, dewaxing and winterization. A medium to fine product for the filtration of most process streams including beer, cider, wines, water, low viscosity glues and organic chemicals and pharmaceuticals. for water purification.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Los filtros de celita ayudan a maximizar los rendimientos de biodiesel como resultado de una mejor filtración, deshidratación, deshidratación e invernación. Un producto de medio a fino para la filtración de la mayoría de los flujos de proceso incluyendo cerveza, sidra, vinos, agua, colas de baja viscosidad y productos químicos orgánicos y farmacéuticos. Para la purificación del agua.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener dentro de un recipiente bien cerrado y en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68855-54-9
Fórmula molecular CNa2O3
Peso molecular (g/mol) 105.988
Número MDL MFCD00132803
Clave InChI CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377
Nombre IUPAC disodio; carbonato
SMILES C(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Filter aid, Celite™ 545
Nombre de nota treated with sodium carbonate, flux calcined
Cantidad 1000 g
Información de solubilidad Insoluble in water.