Learn More
CELLPATH CAJA DE 25 FILOSLIDE
Código de producto. 30226299
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Black
Blanco
Blue
Naranja
Red
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
30226299 Blue cada uno
30226297 Black cada uno
30226298 Blanco cada uno
30226300 Naranja cada uno
30226301 Red cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 30226299 Proveedor CELLPATH N.º de proveedor WEQ020600A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10.30€
    8.14€ / paquete de 1
    Ahorro 2.16€
    20% Descuento
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Esta resistente caja FiloSlide ofrece un almacenamiento seguro y rentable para portaobjetos de microscopio.
  • Ventajas clave:
  • Apilable
  • Cierre a presión para sellar el polvo.
  • A prueba de salpicaduras
  • La tapa con doble bisagra evita pérdidas o roturas.
  • Tarjeta de índice incluida para una fácil identificación de la muestra.
  • Puede almacenar hasta 25 portaobjetos de microscopio.
Especificaciones
Tipo Slide Box
Capacidad para portaobjetos 25
Color Blue