Learn More
CELLPATH BANDEJA FILOSLIDE PARA 20 PORTAOBJETOS
Código de producto. 30226326
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Negro
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
30226326 Rojo paquete de 10
30226321 Negro paquete de 10
30226322 Blanco paquete de 10
30226323 Verde paquete de 10
30226324 Azul paquete de 10
30226325 Amarillo paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 30226326 Proveedor CELLPATH N.º de proveedor WEX201001B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75.00€
    59.28€ / paquete de 10
    Ahorro 15.72€
    20% Descuento
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Las bandejas de 20 portaobjetos FiloSlide cuentan con un práctico soporte de 360 grados.° Solapa de cubierta que se pliega cuidadosamente sobre sí misma para ahorrar espacio de trabajo. Se incluye una referencia de índice en la solapa y un hueco en el interior de esta solapa evita que las diapositivas húmedas se adhieran al tablero.
  • La bandeja FiloSlide 20, que mide 335 mm x 204 mm, tiene una sola columna de 20 pocillos.
  • Cada diapositiva tiene su propio compartimento de fácil liberación, que está numerado individualmente.
  • Fabricado en cartón macizo y disponible en seis colores, incluidos negro, blanco, amarillo, azul, verde y rojo.
  • Esto permite a los laboratorios codificar por colores diferentes tipos de carga de trabajo o diferentes aplicaciones.
  • Ventajas clave:
  • 360° La solapa de cubierta ahorra espacio de trabajo
  • Gama de colores disponibles para ayudar en la asignación de recursos del equipo.
  • Ranuras para el pulgar para facilitar la extracción de las correderas
  • Robusto, permite múltiples usos y ahorro de costes.
Spécification
Tipo Soporte para portaobjetos
Capacidad para portaobjetos 20
Color Rojo
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.