Learn More
CELLPATH CAJA DE 100 FILOSLIDE (PARA SUPA MEGA SLIDES)
Código de producto. 30226309
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blue
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color unitSize
30226309 Blue cada uno
1 options
Código de producto. 30226309 Proveedor CELLPATH N.º de proveedor WEQ090600A
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La resistente caja de plástico FiloSlide ofrece un almacenamiento seguro y rentable de portaobjetos de microscopio (hasta 100 portaobjetos Supa Mega). Se pueden apilar para guardarlos fácilmente y cuentan con un cierre a presión que impide la entrada de suciedad y polvo.
  • Las cajas también son a prueba de salpicaduras y cuentan con una tarjeta de índice incluida para una fácil identificación de las muestras.
  • Ventajas clave:
  • Almacene hasta 100 diapositivas Supa Mega
  • A prueba de salpicaduras
  • Tarjeta de índice incluida
  • Apilable para un facilitar el almacenamiento
Especificaciones
Tipo Slide Box
Capacidad para portaobjetos 100
Color Blue