Learn More
CELLPATH FILOSLIDE 100 BOX
Código de producto. 30226308
Change view
Click to view available options
Color:
Black
Blue
Orange
White
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color unitSize
30226308 Orange cada uno
30226305 Black cada uno
30226306 White cada uno
30226307 Blue cada uno
4 options
Código de producto. 30226308
Marca: CELLPATH WEQ040700A
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
This sturdy FiloSlide Box offers safe and cost-effective storage for microscope slides.
  • Key Benefits:
  • Stackable
  • Snap closure to seal out dust
  • Splash-proof
  • Double hinged lid prevents loss or breakage
  • Index card included for easy specimen identification
  • Can store up to 100 micrscope slides
Especificaciones
Tipo Slide Box
Capacidad para portaobjetos 100
Color Orange