Learn More
CELLPATH BANDEJA FILOSLIDE PARA 10 PORTAOBJETOS
Código de producto. 30226317
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Rojo
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
30226317 Blanco paquete de 10
30226318 Azul paquete de 10
30226319 Amarillo paquete de 10
30226320 Rojo paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 30226317 Proveedor CELLPATH N.º de proveedor WEX110201B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.57€
    43.13€ / paquete de 10
    Ahorro 11.44€
    20% Descuento
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Las bandejas de 10 diapositivas FiloSlide cuentan con un práctico soporte de 360 grados.° Solapa de cubierta que se pliega cuidadosamente sobre sí misma para ahorrar espacio de trabajo. Se incluye una referencia de índice en la solapa y un hueco en el interior de esta solapa evita que las diapositivas húmedas se adhieran al tablero.
  • La bandeja FiloSlide 10, que mide 335 mm x 102 mm, tiene una sola columna de 10 pocillos.
  • Cada diapositiva tiene su propio compartimento de fácil liberación, que está numerado individualmente.
  • Fabricado en cartón macizo y disponible en seis colores, incluidos negro, blanco, amarillo, azul, verde y rojo.
  • Esto permite a los laboratorios codificar por colores diferentes tipos de carga de trabajo o diferentes aplicaciones.
  • Ventajas clave:
  • 360° La solapa de cubierta ahorra espacio de trabajo
  • Gama de colores disponibles para ayudar en la asignación de recursos del equipo.
  • Ranuras para el pulgar para facilitar la extracción de las correderas
  • Robusto, permite múltiples usos y ahorro de costes.
Especificaciones
Tipo Soporte para portaobjetos
Capacidad para portaobjetos 10
Color Blanco