Learn More
Filorexant, MedChemExpress
Código de producto. 16422807
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16422807 50 mg 50 miligramos
16419277 5 mg 5 miligramos
16416866 100 mg 100 miligramos
16406728 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16422807 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15653
MedChemExpress Filorexant (MK-6096) is an orally bioavailable potent and selective reversible antagonist of OX1 and OX2 receptor(<3 nM in binding).
Filorexant (MK-6096) is an orally bioavailable potent and selective reversible antagonist of OX1 and OX2 receptor(<3 nM in binding).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Filorexant
CAS 1088991-73-4
Color Light Brown
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H25FN4O2
Cantidad 50 mg
Sinónimo MK-6096
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (237.82 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=CC(C(N2C[C@H](COC3=CC=C(F)C=N3)CC[C@H]2C)=O)=C(C4=NC=CC=N4)C=C1
Peso molecular (g/mol) 420.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 420.48
Porcentaje de pureza 98.95%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation