Learn More
BRAND™ Válvulas de llenado de repuesto para BRAND™ Dispensadores para botellas
Tienda Brand ProductosDescripción
- Válvulas de llenado para el Dispensette™ III, Orgánica, TA y seripettor™ Los profesionales están provistos de una arandela de sellado. El diseño actualizado de la Dispensette™ La serie S de dispensadores para botellas ha eliminado la necesidad de una lavadora de sellado.
- Se recomienda una válvula de llenado con boquilla en forma de oliva para Dispensette™ III e instrumentos orgánicos para tapa de frasco que se esterilizan frecuentemente en autoclave.
- seripettor™ El juego de válvulas incluye las válvulas de llenado y descarga del instrumento.
- La herramienta de calibración y montaje se utiliza para calibrar dispositivos analógicos ajustables. Dispensette™ modelos, así como retirar las válvulas para su limpieza o reemplazo de rutina.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Válvula de llenado |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Blanco translúcido |
| Material | ETFE, Vidrio de borosilicato, Cerámica |
| Para utilizar con (equipo) | Dispensette S o S Orgánico - 1, 2, 5 y 10 mL |
| Incluye | Válvula de llenado |
| Esterilidad | No estéril |