Learn More
BRAND™ Válvulas de llenado de repuesto para BRAND™ Dispensadores para botellas
Código de producto. 15533583 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Dispensette S o S Orgánico - 1, 2, 5 y 10 mL
Dispensette S/S Orgánico - 25, 50 y 100 mL
Tipo de producto:
Válvula de llenado
Incluye:
Válvula de llenado
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tipo de producto Incluye unitSize
15533583 Dispensette S/S Orgánico - 25, 50 y 100 mL Válvula de llenado Válvula de llenado cada uno
15693977 Dispensette S o S Orgánico - 1, 2, 5 y 10 mL Válvula de llenado Válvula de llenado cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15533583 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 6735
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Válvulas de llenado y herramientas disponibles para la correcta limpieza y mantenimiento de diversas BRAND™ dispensadores de botellas.
  • Válvulas de llenado para el Dispensette™ III, Orgánica, TA y seripettor™ Los profesionales están provistos de una arandela de sellado. El diseño actualizado de la Dispensette™ La serie S de dispensadores para botellas ha eliminado la necesidad de una lavadora de sellado.
  • Se recomienda una válvula de llenado con boquilla en forma de oliva para Dispensette™ III e instrumentos orgánicos para tapa de frasco que se esterilizan frecuentemente en autoclave.
  • seripettor™ El juego de válvulas incluye las válvulas de llenado y descarga del instrumento.
  • La herramienta de calibración y montaje se utiliza para calibrar dispositivos analógicos ajustables. Dispensette™ modelos, así como retirar las válvulas para su limpieza o reemplazo de rutina.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Válvula de llenado
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Blanco translúcido
Material ETFE, Vidrio de borosilicato, Cerámica
Para utilizar con (equipo) Dispensette S/S Orgánico - 25, 50 y 100 mL
Incluye Válvula de llenado