Descripción
- Los tubos de llenado telescópicos de FEP se ajustan a la altura de la botella sin necesidad de cortar
- Compatible con Dispensette™ S, Dispensette™ S Orgánico, Dispensette™ Análisis de trazas S; seripettor™ pro; y Titrette™
- También compatible con Dispensette™ III
- Los tubos de llenado de PP estándar se pueden cortar manualmente para adaptarse a varios tamaños de botellas.
- Compatible sólo con seripettor™
- Disponible estéril con junta tórica
- Disponible en múltiples longitudes según el volumen nominal del dispensador.
- El diseño favorece la aspiración desde el fondo de la botella al tiempo que reduce la ingesta de precipitados.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Tubo de llenado |
| Color | Transparente |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con (equipo) | Seripettor™ (Todos los volúmenes) |
| Esterilidad | No estéril |
| Longitud (métrico) | 500 mm |