Descripción
- Antiestático
- El polipropileno tiene una alta resistencia a sustancias químicas y temperaturas
- Las cucharas son irrompibles, fáciles de limpiar y ligeras
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Verde |
| Tipo de producto | Cuchara de llenado |
| Para utilizar con (aplicación) | Para uso industrial |
| Anchura (métrico) | 110 mm |
| Material | Polipropileno |
| Longitud (métrico) | 250 mm |