Learn More
Hamilton Tubaje de llenado/dispensador, calibre 11 a 20
Código de producto. 17811074
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (imperial):
Personalizado, entre 3,93 y 196,8 in.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (imperial) Tamaño de la unidad
17811074 Personalizado, entre 3,93 y 196,8 in. cada uno
1 options
Código de producto. 17811074 Proveedor Hamilton N.º de proveedor 10106177
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
Conjunto de tubos personalizable para aplicaciones de llenado y dispensado. Permite seleccionar entre calibre 11 a 20, longitud y tipo de extremo de tubo para adaptarse a las necesidades del laboratorio.
  • Conjunto de tubos personalizables (PN: 10106177) diseñado para aplicaciones precisas de manipulación de líquidos
  • Incluye un mecanizado de precisión de 0,25 in. - 28 (UNF) PEEK para conexiones seguras y fiables
  • Configurable con tubos FEP o PTFE de longitud personalizada para adaptarse a requisitos específicos
  • Equipado con resortes de alivio de tensión para mejorar la durabilidad y reducir el estrés en la tubería
  • El tubo de relleno cuenta con un extremo romo para facilitar la inserción en los depósitos de líquido
  • El tubo de dispensación incluye una punta cónica para mejorar la precisión de la dispensación
  • Disponible en opciones de calibre 12 o 18
  • Compatible con Microlab diluidores y dispensadores de la serie 700
Especificaciones
Tipo de producto Tubos de bombas
Grosor 11 a 20
Longitud (imperial) Personalizado, entre 3,93 y 196,8 in.