Learn More
Filipin III, MedChemExpress
Descripción
Filipin III is the major component of Filipin, a 28-membered ring pentaene macrolide antifungal antibiotic produced by S. filipinensis, S. avermitilis and S. miharaensis. Filipin interacts with membrane sterols causing the alteration of membrane structure.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Filipin III |
| Forma física | Powder |
| CAS | 480-49-9 |
| Color | Yellow |
| Cantidad | 1 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C35H58O11 |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| SMILES | O=C1O[C@H](C)[C@@H](O)/C=C/C=C/C=C/C=C/C=C(C)/[C@@H](O)C[C@H](O)C[C@H](O)C[C@H](O)C[C@H](O)C[C@H](O)C[C@H](O)[C@H]1[C@H](O)CCCCC |
| Peso molecular (g/mol) | 654.83 |
| Mostrar más |