Learn More
Tocris Bioscience™ Filipin III
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18794858
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
18794858 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 18794858 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 6250/1
Polyene antibiotic; inhibits formation of pathological isoform of prion protein
Filipin III is a polyene antibiotic. Binds sterols in fungal membranes. Also inhibits formation of the pathological form of prion protein (PrP-res) from the normal membrane-bound (PrP-sen) form. Also fluorescent cholesterol stain.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 480-49-9
Cantidad 1 mg
Fórmula molecular C35H58O11
Formula Weight (peso de la fórmula) 654.83g/mol
Tipo de producto Inhibidor
Para uso exclusivo en investigación