Learn More
FILIP1L Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Código de producto. 13496587
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 UL
13496587 100 μL 100 UL
1 options
Código de producto. 13496587 Proveedor Invitrogen N.º de proveedor PA532021
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Rabbit Polyclonal Antibody
Recommended positive controls: HCT116, MCF-7. Predicted reactivity: Mouse (89%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
Acts as a regulator of the antiangiogenic activity on endothelial cells. When overexpressed in endothelial cells, leads to inhibition of cell proliferation and migration and an increase in apoptosis. Inhibits melanoma growth When expressed in tumor-associated vasculature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno FILIP1L
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
génica FILIP1L
N.º de referencia del gen Q4L180
Alias de gen 130 kDa GPBP-interacting protein; 4631422O05Rik; 90 kDa GPBP-interacting protein; COL4A3BPIP; DOC1; DOC-1; downregulated in ovarian cancer 1-like; filamin A interacting protein 1 like; filamin A interacting protein 1-like; filamin A-interacting protein 1-like; FILIP1L; GIP130; GIP130a; GIP130b; GIP130c; GIP90; Protein down-regulated in ovarian cancer 1; protein down-regulated in ovarian cancer 1 homolog; RGD1565927
Símbolos de los genes FILIP1L
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fragment corresponding to a region within amino acids 252 and 487 of Human DOC1
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11259
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG