Learn More
Thermo Scientific™ Filgotinib, 95 %
Código de producto. 17190646 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
17190646 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17190646 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 468181000
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Filgotinib
CAS 1206161-97-8
Sinónimo N-[5-[4-[(1,1-dióxido-4-tiomorfolinil)metil]fenil][1,2,4] triazolo[1,5-a]piridina-2-il]-ciclopropanecarboxamida
Cantidad 100 mg
Fórmula molecular C21 H23 N5 O3 S
Formula Weight (peso de la fórmula) 425,51
Forma física Sólido
Tipo de producto Reactivo
Pureza 95%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Filgotinib
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Filgotinib