Learn More
(±)-Filbertone, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (±)-Filbertone |
| CAS | 102322-83-8 |
| Fórmula molecular | C8H14O |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | (E)-5-Methyl-2-hepten-4-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H14O/c1-4-6-8(9)7(3)5-2/h4,6-7H,5H2,1-3H3/b6-4+ |
| SMILES | CCC(C)C(=O)\C=C\C |
| Nombre IUPAC | (E)-5-metilhept-2-en-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 126.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 126.1045 |