missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ FIGN Polyclonal Antibody

Código de producto. 17743384
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
200 μL
Tamaño de la unidad:
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17743384 20 μL 20 microlitros
17790524 200 μL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17743384 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA5121986

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

FIGN Polyclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, IHC (P)

ATP-dependent microtubule severing protein. Severs microtubules along their length and depolymerizes their ends, primarily the minus-end, that may lead to the suppression of microtubule growth from and attachment to centrosomes. Microtubule severing may promote rapid reorganization of cellular microtubule arrays and the release of microtubules from the centrosome following nucleation. Microtubule release from the mitotic spindle poles may allow depolymerization of the microtubule end proximal to the spindle pole, leading to poleward microtubule flux and poleward motion of chromosome.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FIGN
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.05% ProClin 300; pH 7.4
génica FIGN
N.º de referencia del gen Q5HY92
Alias de gen fi; fidget; Fidgetin; fidgetin, microtubule severing factor; Fign
Símbolos de los genes FIGN
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein Fidgetin. The antigen corresponds to amino acid range 1-308 of the target protein.
Método de purificación Antigen affinity chromatography, Protein A
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 100736811, 55137
Especies diana Human, Pig
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.