Learn More
Ohaus™ Báscula de análisis de campo
Código de producto. 10531222 Tienda Ohaus Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad métrica: 16000g
Código de producto.
10531222 Capacidad métrica: 16000g
1 options
Código de producto. 10531222 Proveedor Ohaus™ N.º de proveedor 80000008
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
La báscula de análisis de campo pesa con precisión una amplia variedad de materiales, incluso en las condiciones más adversas. La báscula de análisis de campo es de diseño y construcción resistentes para aplicaciones de campo donde las mediciones precisas sean esenciales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Fondo (imperial) 15,35 in
Fondo (métrico) 390,00 mm
Altura (imperial) 8,22 in
Altura (métrico) 209,000 mm
Incluye Bandeja de acero con revestimiento de epoxi
Modelo 2400-11
Material Base y astil de metal, bandeja de acero inoxidable de gran tamaño
Anchura (imperial) 7,64 in
Anchura (métrico) 194,00 mm
Para utilizar con (aplicación) En un laboratorio, en un entorno intrínsecamente seguro
Línea de productos Análisis de campo
Legibilidad 5,000000 g
Descripción Báscula mecánica, 2400-11
Idiomas Chino, inglés (EE.UU.), francés, alemán, italiano, japonés, coreano, polaco, portugués (BR), español (MX), English, French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Brazilian Portuguese, Spanish (MX)
Tipo de pantalla Peso deslizante y astil graduado
Tipo Báscula de análisis de campo