Learn More
Fidaxomicin, MedChemExpress
Descripción
Fidaxomicin (OPT-80), a macrocyclic antibiotic, is an orally active and potent RNA polymerase inhibitor. Fidaxomicin has a narrow spectrum of antibacterial activity and a good anti-Clostridium difficile activity (MIC90=0.12 μg/mL). Fidaxomicin can be used for Clostridium difficile infection (CDI) research.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fidaxomicin |
| CAS | 873857-62-6 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C52H74Cl2O18 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | OPT-80 PAR-101 |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 33 mg/mL (31.19 mM) |
| SMILES | O=C(C(C(O)=C(Cl)C(O)=C1Cl)=C1CC)O[C@H]([C@H](O[C@H]2OC/C(C(O[C@](C/C=C3C)([H])[C@H](O)C)=O)=C\C=C\C[C@@H](/C(C)=C\[C@H](CC)[C@@H](O[C@@](OC(C)(C)[C@@H](OC(C(C)C)=O)[C@@H]4O)([H])[C@H]4O)\C(C)=C/3)O)C)[C@@H]([C@@H]2OC)O |
| Peso molecular (g/mol) | 1058.04 |
| Mostrar más |