Learn More
FICZ, MedChemExpress
Código de producto. 16453306
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16453306 25 mg 25 miligramos
16451397 50 mg 50 miligramos
16447897 5 mg 5 miligramos
16421259 1 mg 1 miligramo
16415178 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16453306 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12451
MedChemExpress FICZ is a potent aryl hydrocarbon receptor (AhR) agonist with a Kd of 70 pM.
FICZ is a potent aryl hydrocarbon receptor (AhR) agonist with a Kd of 70 pM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material FICZ
Forma física Solid
CAS 172922-91-7
Color Yellow
Cantidad 25 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H12N2O
Sinónimo 6-Formylindolo[3,2-b]carbazole
Información de solubilidad DMSO : 10 mg/mL (35.17 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=CC1=C2C(NC3=C2C=CC=C3)=CC4=C1NC5=C4C=CC=C5
Peso molecular (g/mol) 284.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.31
Porcentaje de pureza 95.0%