Learn More
FICOLL™ , polvo blanco, MP Biomedicals™
Código de producto. 11460182 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11460182 10 g
11480182 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11460182 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0216000310
CAS 26873-85-8
Fórmula molecular C15H27ClO12
Peso molecular (g/mol) 434.819
Clave InChI IACFXVUNKCXYJM-AKSHDPDZSA-N
Sinónimo ficol 400
PubChem CID 88330506
Nombre IUPAC 2-(clorometil)oxirano;(2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihidroxi-2,5-bis(hidroximetil)oxolan-2-il]oxi-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol
SMILES C1C(O1)CCl.C(C1C(C(C(C(O1)OC2(C(C(C(O2)CO)O)O)CO)O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material FICOLL™
Color Blanco
Densidad up to 1.2g/mL
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) ≈400,000
Forma física Solid