Learn More
Ficoll 400 (White to Off-White Powder/Molecular Biology), Fisher BioReagents™
Código de producto. 10478343
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de polietileno
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10478343 500 g Frasco de polietileno 500 g
10295003 10 g Poly Bottle 10 g
10071593 25 g Frasco de polietileno 25 g
10468343 100 g Frasco de polietileno 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10478343 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP525500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 26873-85-8 | Molecular Formula: C15H27ClO12 | Molecular Weight: 434.819 g/mol
Ficoll 400 (White to Off-White Powder/Molecular Biology)
Ficoll 400 se utiliza como componente de reactivos Denhard's y en tampones de carga de gel para geles de ADN. También se utiliza en la formación de gradientes de densidad para separar células y componentes subcelulares.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26873-85-8
Fórmula molecular C15H27ClO12
Peso molecular (g/mol) 434.819
Clave InChI IACFXVUNKCXYJM-AKSHDPDZSA-N
Sinónimo ficol 400
PubChem CID 88330506
Nombre IUPAC 2-(clorometil)oxirano;(2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihidroxi-2,5-bis(hidroximetil)oxolan-2-il]oxi-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol
SMILES C1C(O1)CCl.C(C1C(C(C(C(O1)OC2(C(C(C(O2)CO)O)O)CO)O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ficoll™ 400
Color Blanco
Forma física Polvo/Sólido
Cantidad 500 g
Envase Frasco de polietileno
Rotación específica Inclusive between 50° (+ or -)
Formula Weight (peso de la fórmula) ≈400,000
Grado Biología molecular