Learn More
Melford Ficoll
Código de producto. 30018265
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30018265 5 g 5 g
30018264 25 g 25 g
30018263 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30018265 Proveedor Melford N.º de proveedor F104005.0
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Ficoll Es un polímero no cargado de sacarosa ampliamente utilizado para estabilizar células y aislar núcleos y orgánulos.
Ficoll Es un polímero no cargado de sacarosa ampliamente utilizado para estabilizar células y aislar núcleos y orgánulos. También se utiliza en el reactivo de Denhardt y en tampones de carga de gel.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ficoll
CAS 26873-85-8
Cantidad 5 g