Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ficin, fig tree latex
Código de producto. 15462959
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15462959 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 15462959 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J60136.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Immobilized Ficin was specifically designed for cleavage of mouse IgG1 into F(ab')2 or Fab fragments. Ficin acts on bonds involving uncharged and/or aromatic amino acids. The immobilization of ficin enhances stability against denaturation, heat and autolysis. Immobilization also eliminates any potential for antibody-enzyme adducts that cause continued sample digestion. In addition to these advantages, immobilization allows the ficin to be reused.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 25 g
Envase Glass bottle
Formulario Lyophilized
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ficin, fig tree latex
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ficin