Descripción
La fibronectina humana (HFN) es adecuada para su uso como factor de unión en la propagación de células in vitro cuando se utiliza para recubrir superficies de cultivos celulares, incluyendo objetos de plástico, de cristal y microesferas portadoras. Se utiliza en ensayos de adhesión y proliferación celular en células endoteliales humanas, queratinocitos humanos y fibroblastos dérmicos humanos.
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 86088-83-7 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | CIG, Cold insoluble globulin, Fibronectin from human plasma= |
| Información de solubilidad | Soluble in water (1mg/mL at 37°C). |
| Porcentaje de pureza | ≥95% |
| Forma física | Blanco sólido |