missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fibronectin Mouse, Clone: 2755-8., enQuireBio™

Código de producto. 15990018
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15990018 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15990018 Proveedor EnquireBio N.º de proveedor 2335MSM3P1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Especificaciones

Antígeno Fibronectin
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry
Localización celular Connective tissue matrix
Clasificación Monoclonal
Clon 2755-8.
Concentración 200μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide
N.º de referencia del gen NP_001293061
Símbolos de los genes FN1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno T-cell lymphoma biopsy
Peso molecular del antígeno 220kDa (monomer); 440kDa (dimer)
Control positivo SW156 cells or Kidney
Método de purificación Protein A/G Purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2335
Contenido y almacenamiento Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.