Learn More
Gibco™ Fibronectin Bovine Protein, Plasma
Código de producto. 10042682 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10042682 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 10042682 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 33010018
Ahorros en la investigación con células madre
Usar código promocional 28032
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Fibronectin Bovine Protein, Plasma
Fibronectin is a large, cell surface and plasma protein that exhibits structural and adhesive properties in cell-associated fibrillar matrices. Fibronectin is one of the primary cell adhesion molecules. Bovine Plasma Fibronectin is purified from plasma by affinity chromatography on gelatin-Sepharose and further purified by ion exchange chromatography to remove glycosaminoglycans. Bovine Fibronectin is filtered (0,2μm) and supplied lyophilized.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Cell Culture
Cantidad 1 mg
Alias de gen Fibronectin, Bovine Plasma
Especie Cattle/Bovine
Contenido y almacenamiento Store in freezer (-5 to -30°C).
Condiciones de envío Approved for shipment at Room Temperature or on Wet or Dry Ice
Formulario Solid
Subtipo de proteína Fibronectin
Categoría de investigación Extracellular Matrix & Cell Adhesion, Stem Cell Research
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.