Learn More
MedChemExpress Fibronectin Adhesion-promoting Peptide
Código de producto. 16459468
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
16459468 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 16459468 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYP0306
MedChemExpress Fibronectin Adhesion-promoting Peptide (Heparin Binding Peptide) is one of the heparin-binding amino acid sequences found in the carboxy-terminal heparin-binding domain of fibronectin.
It promotes assembly of mesenchymal stem cell (MSC) spheroids into larger aggregates. Fibronectin Adhesion-promoting Peptide directly promotes the adhesion, spreading, and migration of endothelial cells by reacting with heparin binding domains of cells.
Especificaciones
Pureza 99.13%
CAS 125720-21-0
Contenido y almacenamiento Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Peso molecular 1023.19 g/mol
Tipo de producto Peptides
Cantidad 10 mg
Condiciones de envío Room temperature
Solubilidad H2O : 2 mg/mL (1.95 mM∣Need ultrasonic and warming)
Sinónimo Heparin Binding Peptide