Learn More
MedChemExpress Fibrinogen Binding Inhibitor Peptide
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 98.41% |
| CAS | 89105-94-2 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Para utilizar con (aplicación) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Peso molecular | 1189.28 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 10 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |