Learn More
Fiboflapon, MedChemExpress
Código de producto. 16462947
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16462947 50 mg 50 miligramos
16456888 10 mg 10 miligramos
16439427 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16462947 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15874
MedChemExpress Fiboflapon (GSK2190915; AM-803) is a potent and orally bioavailable 5-lipoxygenase-activating protein (FLAP) inhibitor with a potency of 2.9 nM in FLAP binding, an IC50 of 76 nM for inhibition of LTB4 in human blood.
Fiboflapon (GSK2190915
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fiboflapon
CAS 936350-00-4
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C38H43N3O4S
Cantidad 50 mg
Sinónimo GSK2190915 AM-803
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (78.39 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C(O)=O)(C)CC1=C(SC(C)(C)C)C2=CC(OCC3=CC=C(C)C=N3)=CC=C2N1CC4=CC=C(C5=CN=C(OCC)C=C5)C=C4
Peso molecular (g/mol) 637.83
Formula Weight (peso de la fórmula) 637.83
Porcentaje de pureza 98.54%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation