Learn More
Thermo Scientific™ Adaptadores de rotores Fiberlite™
Código de producto. 10556434
Change view
Click to view available options
:
Adaptador para tubos cónicos de 15 ml
Código de producto.
10556434 Adaptador para tubos cónicos de 15 ml
1 options
Código de producto. 10556434 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 75100378
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Adaptador para rotor de centrífuga
Incorpore adaptadores de rotor Thermo Scientific™ Fiberlite™ con los rotores Fiberlite F13-14x50c y F15-8x50c.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Adaptador de rotor
Tipo de tubo Cónicos
Capacidad 15 ml
Descripción Adaptador para tubos cónicos de 15 ml
Tamaño del tubo 15 ml