Learn More
Thermo Scientific™ Rotor de ángulo fijo Fiberlite™ F9-6 x 1000 LEX
Código de producto. 13456093
Change view
Click to view available options
Capacidad:
6 x 1000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad unitSize
13456093 6 x 1000 mL cada uno
1 options
Código de producto. 13456093 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 096061075
Acorte el tiempo de configuración al mismo tiempo que ofrece la tranquilidad de que el rotor se fije con el rotor de ángulo fijo Thermo Scientific™ Fiberlite™ F9-6 x 1000 ml LEX.
Reduzca el tiempo de configuración y proporcione la tranquilidad de que el rotor es seguro con el rotor de ángulo fijo Thermo Scientific™ Fiberlite™ F9-6 x 1000mL LEX, diseñado para bioprocesamiento (hasta 6 l por ciclo) y que ofrece la flexibilidad de los adaptadores para instrumental de laboratorio de 1,5 a 500 ml.
Intercambio de rotores Thermo Scientific™ con Auto-Lock™
  • Intercambio de rotores seguro accionado por botón en menos de tres segundos
  • Mayor seguridad y comodidad
  • No se necesitan herramientas.
  • Cambio rápido de rotores y aplicaciones
Identificación instantánea de rotor Thermo Scientific™ Auto-ID™
  • Identificación inmediata de un rotor
  • Las especificaciones del rotor se cargan automáticamente en los parámetros de la centrífuga.
  • Reduce el tiempo de preparación de la centrifugación y mejora la seguridad.
Asa de control de velocidad:
  • Acelera y simplifica el cierre de la tapa del rotor, asegurándose de que la tapa está correctamente colocada.
  • Las tareas de elevación y transporte de los rotores son más seguras y fáciles, además de las ventajas que ofrece su diseño ligero.
Ergonomía y rendimiento mejorados:
  • Fabricación innovadora en fibra de carbono ligera que permite obtener diseños de rotor únicos e imposibles de realizar con piezas metálicas.
  • La resistencia a la corrosión y a la rotura aseguran la integridad estructural del rotor para una durabilidad sin precedentes.
  • Este rotor cuenta con una garantía de 15 años.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Rotor de ángulo fijo Fiberlite F9-6 × 1000 LEX
Material Compuesto de fibra de carbono
Tipo Rotor de ángulo fijo
Capacidad 6 x 1000 mL
RCF máx. 17.568 x g
Vel. máx 9.000 rpm
Radio (métrico) 194 mm
Radio mín. (métrico) 65 mm
Factor K 3.415
Longitud máx. del tubo 195 mm
Diámetro máx. del tubo 98 mm
Peso neto 34,5 lb (15,7 kg)
Para utilizar con (equipo) Centrífuga de alta velocidad Sorvall LYNX 6000
Ángulo 20°
Biocontainment Sí