Learn More
Thermo Scientific™ Rotor de ángulo fijo Fiberlite™ F65L-6 x 13.5
Descripción
Procese 6 x 13,5 ml a velocidades de hasta 65.000 rpm y FCR máxima de 324.000 x g con el rotor de ángulo fijo Thermo Scientific™ Fiberlite™ F65L-6 x 13,5 fabricado en fibra de carbono anticorrosión.
- Reduzca los tiempos de procesamiento con las mayores fuerzas G de nuestros rotores de fibra de carbono ligeros
- Garantice la integridad estructural con un diseño resistente a la corrosión y a la fatiga.
- Con una garantía de 15 años
Información para pedidos:
Los adaptadores de tubos se venden por separado para dar cabida a una amplia variedad de tubos que varían en cuanto a capacidad; disponibles en paquetes de dos unidades. Póngase en contacto con su representante de ventas para obtener más información.
Compatible con:
Centrífugas de las series Thermo Scientific Sorvall™ WX, Sorvall Discovery™ SE y Beckman™ Optima L, frascos y tubos Nalgene™
Recomendada para:
Centrifugación en gradientes de densidad de pequeña capacidad de partículas subcelulares, ácidos nucleicos y centrifugación diferencial de pequeñas partículas
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Rotor de ángulo fijo Fiberlite F65L-6 x 13.5 |
| Material | Compuesto de fibra de carbono |
| Tipo | Rotor de ángulo fijo |
| Capacidad | 6 x 13,5 mL |
| RCF máx. | 324.000 x g |
| Vel. máx | 65.000 rpm |
| Radio (métrico) | 68,4 mm |
| Radio mín. (métrico) | 21 mm |
| Factor K | 70 |
| Longitud máx. del tubo | 76 mm |
| Mostrar más |