Learn More
Thermo Scientific™ Rotor de ángulo fijo Fiberlite F6-10 x 1000 LEX
Código de producto. 15995350 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
10 x 1000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad Tamaño de la unidad
15995350 10 x 1000 mL cada uno
1 options
Código de producto. 15995350 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 096101001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44550.00€
    36270.00€ / paquete de 1
    Ahorro 8280.00€
    18% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Acelere el bioprocesamiento con la capacidad de 10 litros y un RCF de hasta 12 000 x g del rotor LEX Thermo Scientific™ Fiberlite™ F6-10x1000.
Bioprocesamiento de lotes con el sistema de centrífuga Thermo Scientific™ Sorvall™ RC BIOS A.
Su alto rendimiento reduce la duración de los ciclos al centrifugar hasta 10 frascos de 1 litro a la vez.
Mejore la productividad con los rotores de fibra de carbono Fiberlite.
  • Integridad estructural sin igual:
    • Su resistencia a la fatiga elimina la necesidad de disminuir o limitar la velocidad durante el ciclo de vida del rotor.
    • El diseño resistente a la corrosión protege del omnipresente peligro de daños causados por la humedad, los productos químicos, las soluciones alcalinas y otras sales que pueda haber en el laboratorio.
  • Cargue los tubos directamente en el rotor, eliminando así los conjuntos contenedores multipiezas que pueden desplazarse o sufrir daños.
  • Inversión segura, respaldada por una garantía de 15 años
Información para pedidos: Para disponer del conjunto completo, solicite el cuerpo del rotor (096-01001). El cuerpo del rotor viene con un juego de frascos de PPCO 010-1491 de alta velocidad Thermo Scientific Fiberlite. Para el kit de cuidado del rotor, pida 021-101001; conjunto de tapa, pida 099-101001;  póngase en contacto con su representante de ventas para obtener más información.
Compatible con: Thermo Scientific™ Sorvall™ RC BIOS A, frascos de alta velocidad Thermo Scientific™ Fiberlite™ (010-1491 y 0101-1492)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Rotor de ángulo fijo Fiberlite F6-10 × 1000 LEX
Material Fibra de carbono
Tipo Rotor
Capacidad 10 x 1000 mL
RCF máx. 12.000 x g
Vel. máx 6.250 rpm
Radio (métrico) 274 mm
Radio mín. (métrico) 124 mm
Factor K 5135
Longitud máx. del tubo 195 mm
Diámetro máx. del tubo 98 mm
Peso neto 31,7 lb
Para utilizar con (equipo) Centrífuga Sorvall BIOS A de altas prestaciones
Ángulo 25°
Promedio RCF 12.000 x g
Incluye Completo con juego de 10 botellas
N.º de lugares 10
Biocontainment No