Learn More
Thermo Scientific™ Rotor de ángulo fijo Fiberlite™ F50L-8 x 39
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12171610
Click to view available options
Capacidad:
8 x 39 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12171610
Marca: Thermo Scientific™ 096087051
Ponga en funcionamiento el rotor de ángulo fijo Thermo Scientific™ Fiberlite™ F50L-8 x 39 a velocidades de hasta 50.000 rpm y una fuerza máxima de 266.000 x g
Ponga en funcionamiento el rotor de ángulo fijo Thermo Scientific™ Fiberlite™ F50L-8 x 39 a velocidades de hasta 50.000 rpm y una fuerza máxima de 266.000 x g; su duradero diseño en fibra de carbono optimiza el rendimiento durante toda la vida útil del rotor.
Rotores Fiberlite:
  • Reduzca los tiempos de procesamiento gracias a las mayores fuerzas G que alcanzan nuestros rotores de fibra de carbono ligeros.
  • Garantice la integridad estructural con un diseño resistente a la corrosión y a la fatiga.
  • Con una garantía de 15 años
Información para pedidos:
Los adaptadores de tubos se venden por separado, dando cabida a una amplia variedad de tubos que varían en cuanto a capacidad; disponibles en paquetes de dos unidades. Póngase en contacto con su representante de ventas para obtener más información.
Compatible con:
Centrífugas Thermo Scientific Sorvall™ WX, Sorvall Discovery™ serie SE y Beckman™ Optima serie L, frascos y tubos Nalgene™
Recomendada para:
Centrifugación diferencial de partículas subcelulares
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Rotor de ángulo fijo Fiberlite F50L-8 x 39
Material Compuesto de fibra de carbono
Tipo Rotor de ángulo fijo
Capacidad 8 x 39 mL
RCF máx. 266.000 x g
Vel. máx 50.000 rpm
Radio (métrico) 95,07 mm
Radio mín. (métrico) 43 mm
Factor K 80
Longitud máx. del tubo 89 mm
Diámetro máx. del tubo 25 mm
Peso neto 18,5 lb (8,3 kg)
Para utilizar con (equipo) Ultracentrífugas Thermo Scientific™ Sorvall™ WX+
Ángulo 23°
RCF mín. 109.200 x g
Show More Show Less
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.