Learn More
Thermo Scientific™ Rotor de ángulo fijo Fiberlite™ F50L-24 x 1.5
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12101630
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
24 x 1,5 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad unitSize
12101630 24 x 1,5 mL cada uno
1 options
Código de producto. 12101630 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 096247028
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18160.00€
    15260.40€ / paquete de 1
    Ahorro 2899.60€
    15% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Consiga una FCR máxima y capacidad para 14 puestos mediante el rotor de ángulo fijo Thermo Scientific™ Fiberlite™ F50L-24 x 1,5 ml.
Procese muestras con la FCR máxima y capacidad para 24 puestos mediante el rotor de ángulo fijo Thermo Scientific™ Fiberlite™ F50L-24 x 1,5 ml.
Rotores Fiberlite:
  • Reduzca los tiempos de procesamiento con las mayores fuerzas G de nuestros rotores de fibra de carbono ligeros
  • Garantice la integridad estructural con un diseño resistente a la corrosión y a la fatiga.
  • Con una garantía de 15 años
Información para pedidos:
Los adaptadores de tubos se venden por separado, dando cabida a una amplia variedad de tubos que varían en cuanto a capacidad; disponibles en paquetes de dos unidades. Póngase en contacto con su representante de ventas para obtener más información.
Compatible con:
Centrífugas Thermo Scientific Sorvall™ WX, Sorvall Discovery™ serie SE y Beckman™ Optima serie L, frascos y tubos Nalgene™
Recomendada para:
Centrifugación en gradientes de densidad de pequeña capacidad de partículas subcelulares, ácidos nucleicos y centrifugación diferencial de pequeñas partículas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Rotor de ángulo fijo Fiberlite F50L-24 x 1.5
Material Compuesto de fibra de carbono
Tipo Rotor de ángulo fijo
Capacidad 24 x 1,5 mL
RCF máx. 280.000 x g
Vel. máx 50.000 rpm
Radio (métrico) 100 mm
Radio mín. (métrico) 72 mm
Factor K 33
Longitud máx. del tubo 40 mm
Diámetro máx. del tubo 11 mm
Peso neto 11,5 libras (5,3 kg)
Para utilizar con (equipo) Ultracentrífugas Thermo Scientific™ Sorvall™ WX+
Ángulo 45 °
RCF mín. 201.600 x g