Learn More
Thermo Scientific™ Rotor de ángulo fijo Fiberlite™ F37L-8 x 100
Código de producto. 15315252
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
8 x 100 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad Tamaño de la unidad
15315252 8 x 100 mL cada uno
1 options
Código de producto. 15315252 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 096087056
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24185.00€
    19907.10€ / paquete de 1
    Ahorro 4277.90€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Reduzca la cantidad de secuencias necesarias para la separación de grandes volúmenes con este rotor de fibra de carbono ultrarrápido que cuenta con dos cavidades de tubos adicionales.
Reduzca la cantidad de secuencias necesarias para la separación de grandes volúmenes con el rotor de ángulo fijo Thermo Scientific™ Fiberlite™ F37L-8 x 100, un rotor de fibra de carbono ultrarrápido que ofrece dos cavidades de tubos adicionales para una capacidad total de ocho puestos.
Rotores Fiberlite:
  • Reduzca los tiempos de procesamiento gracias a las mayores fuerzas G que alcanzan nuestros rotores de fibra de carbono ligeros.
  • Garantice la integridad estructural con un diseño resistente a la corrosión y a la fatiga.
  • Con una garantía de 15 años
Información para pedidos:
Los adaptadores de tubos se venden por separado para adaptarse a una amplia variedad de tubos con diferentes capacidades. Adaptadores disponibles en paquetes de dos unidades. Póngase en contacto con su representante de ventas para obtener más información.
Compatible con:
Serie de ultracentrífugas Thermo Scientific Sorvall™ WX y centrífugas de suelo de la serie Beckman™ L (excepto Optima), frascos y tubos Nalgene™
Recomendada para:
Separaciones de orgánulos subcelulares o concentraciones de virus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Rotor de ángulo fijo Fiberlite F37L-8 x 100
Material Compuesto de fibra de carbono
Tipo Rotor de ángulo fijo
Capacidad 8 x 100 mL
RCF máx. 182.460 x g
Vel. máx 37.000 rpm
Radio (métrico) 119 mm
Radio mín. (métrico) 48,8 mm
Factor K 168
Longitud máx. del tubo 102 mm
Diámetro máx. del tubo 38 mm
Peso neto 25 lb (11,34 kg)
Para utilizar con (equipo) Ultracentrífugas Thermo Scientific™ Sorvall™ WX+
Ángulo 25°
RCF mín. 73.600 x g