Learn More
Thermo Scientific™ Rotor de ángulo fijo Fiberlite™ F21-8 x 50y
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12141680
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Centrífuga Thermo Scientific™ Sorvall™ RC 6 Plus
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
12141680 Centrífuga Thermo Scientific™ Sorvall™ RC 6 Plus cada uno
1 options
Código de producto. 12141680 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 46923
Separe las muestras de forma segura con la máxima fuerza G mediante el rotor de ángulo fijo con tecnología bioseal.
Separe las muestras de forma segura con la máxima fuerza g mediante el rotor de ángulo fijo Thermo Scientific™ Fiberlite™ F21-8 x 50y con tecnología Bioseal.
Características:
Rotores Fiberlite:
  • Reducción de los tiempos de procesamiento con mayores fuerzas G gracias a los ligeros rotores de fibra de carbono
  • Garantice la integridad estructural con un diseño resistente a la corrosión y a la fatiga.
  • Respaldado por una garantía de 15 años
Compatible con:
Serie Thermo Scientific Sorvall™ RC-6 Plus, centrífuga Thermo Scientific™ Jouan KR22i, serie Beckman™ J2 y botellas y tubos Thermo Scientific™ Nalgene™
Recomendada para:
Fracciones subcelulares, sedimentación de bacterias, clarificación de lisados, membranas celulares, aislamiento en gradiente de mitocondrias con sacarosa, retículo endoplásmico y separación en gradiente de células con soluciones Percoll, Ficoll, Optiprep o Nycodenz
Nota:
†El rendimiento puede variar según el modelo de centrífuga
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Rotor de ángulo fijo Fiberlite F21-8 x 50 y
Material Compuesto de fibra de carbono
Tipo Rotor de ángulo fijo
Capacidad 8 x 50 mL
RCF máx. 52.400 x g
Vel. máx 21.000 rpm
Radio (métrico) 106 mm
Radio mín. (métrico) 33 mm
Factor K 669
Longitud máx. del tubo 115 mm
Diámetro máx. del tubo 29 mm
Peso neto 9,9 lb (4,49 kg)
Para utilizar con (equipo) Centrífuga Thermo Scientific™ Sorvall™ RC 6 Plus
Ángulo 34°
RCF mín. 16.299 x g
Biocontainment Sí