Learn More
Thermo Scientific™ Rotor de ángulo fijo Fiberlite™ F14-6 x 250y
Código de producto. 10610491
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Centrífugas de alta velocidad Thermo Scientific Sorvall RC 6 Plus y Evolution RC
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
10610491 Centrífugas de alta velocidad Thermo Scientific Sorvall RC 6 Plus y Evolution RC cada uno
1 options
Código de producto. 10610491 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 78500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16770.00€
    14700.00€ / paquete de 1
    Ahorro 2070.00€
    12% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-03-2027
Procese grandes volúmenes con el rotor de ángulo fijo de 250 ml y seis puestos.
Procese grandes volúmenes con el rotor de ángulo fijo de seis puestos y 250 ml Thermo Scientific™ Fiberlite™ F14-6 x 250y.
Características:
Rotores Fiberlite:
  • El tiempo de procesamiento se reduce con valores de fuerza G superiores mediante estos rotores de fibra de carbono ligeros
  • El diseño resistente a la corrosión y a la fatiga asegura la integridad estructural
  • Rotor con garantía de 15 años
Compatible con:
Thermo Scientific™ Sorvall™ RC-6 Plus, serie Sorvall Evolution™ RC, Thermo Scientific™ Jouan KR22i, serie Beckman™ J2, Beckman J2, serie Avanti, serie Hitachi™ Himac CR21/CR22 y botellas y tubos Nalgene™
Recomendada para:
Procesamiento de lisados, homogeneizados, precipitación de proteínas y enzimas con sulfato amónico y homogeneizados de tejidos vegetales
†El rendimiento puede variar según el modelo de centrífuga
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Rotor de ángulo fijo Fiberlite F14-6 x 250 y
Material Compuesto de fibra de carbono
Tipo Rotor de ángulo fijo
Capacidad 6 x 250 mL
RCF máx. 30.100 x g
Vel. máx 14.000 rpm
Radio (métrico) 137 mm
Radio mín. (métrico) 37 mm
Factor K 1690
Longitud máx. del tubo 135 mm
Diámetro máx. del tubo 62 mm
Peso neto 15,5 lb (7,03 kg)
Para utilizar con (equipo) Centrífugas de alta velocidad Thermo Scientific Sorvall RC 6 Plus y Evolution RC
Ángulo 23°
RCF mín. 8.122 x g
Biocontainment Sí